Merck
NIST3116A
Erbium (Er) standard solution
NIST SRM 3116a
Synonym(e):
Erbium (Er) Standard Solution, Erbium nitrate
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solution
Verpackung
pkg of 5 x 10 mL
Allgemeine Beschreibung
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)