Fortfahren mit
NIST2811
Härte auf der Rockwell C-Skala
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Das Produkt NIST2811 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
packaging
pkg of each
manufacturer/tradename
NIST®
General description
Other Notes
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Silicon (Si), Iron (Fe), Nickel (Ni), Magnesium (Mg), Copper (Cu), Manganese (Mn), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Chromium (Cr), Lead (Pb), Tin (Sn), Gallium (Ga), Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Legal Information
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
NIST2810NIST2812NIST2818
description
-
description
-
description
-
description
-
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
manufacturer/tradename
NIST®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
packaging
pkg of each
packaging
pkg of each
packaging
pkg of each
packaging
pkg of 1 block
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Härte auf der Rockwell C-Skala
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
65997-19-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)