NIST2740A
Kohlenmonoxid in Stickstoff
NIST® SRM® 2740a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Format
mixture
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2740A_cert
SRM 2740A_SDS
Sonstige Hinweise
Carbon monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)