NIST2572
Bleifarbfolie für tragbare Röntgenfluoreszenz-Analysatoren
NIST® SRM® 2572, nominal 1.6 mg/cm2 (color code: orange)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 +blank
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
XRF: suitable
Anwendung(en)
coatings
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2572_cert
SRM 2572_SDS
Sonstige Hinweise
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)