NIST1681B
Kohlenmonoxid in Stickstoff
NIST SRM 1681b, nominal 1000 umol/mol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
gas (compressed)
Verpackung
pkg of cylinder
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
Allgemeine Beschreibung
SRM 1681B_cert
SRM 1681B_SDS
Sonstige Hinweise
Carbon Monoxide (CO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Water (H2O), Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4), Other Impurities (expressed as Methane), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Liquefied gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)