Merck
N0900000
Nitrazepam
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitrazepam
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)CN=C(c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C15H11N3O3/c19-14-9-16-15(10-4-2-1-3-5-10)12-8-11(18(20)21)6-7-13(12)17-14/h1-8H,9H2,(H,17,19)
InChIKey
KJONHKAYOJNZEC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nitrazepam EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mihalj Poša et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 86(2), 285-291 (2011-05-07)
The formation of mixed micelles built of 7,12-dioxolithocholic and the following hydrophobic bile acids was examined by conductometric method: cholic (C), deoxycholic (D), chenodeoxycholic (CD), 12-oxolithocholic (12-oxoL), 7-oxolithocholic (7-oxoL), ursodeoxycholic (UD) and hiodeoxycholic (HD). Interaction parameter (β) in the studied
Masatomo Suetsugi et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 31(4), 839-847 (2007-03-03)
The first-night effect is a well-known phenomenon that is considered to result from a subject's lack of adaptation to the unfamiliar environment of a sleep laboratory and to the technical equipment used for polysomnography. The effect has been explored as
Mihalj Posa et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 74(1), 84-90 (2009-07-28)
Critical micellear concentrations (CMC) were determined for two novel promoters of membrane permeability-7-monoketocholic acid (7-MKC) and 12-monoketocholic acid (12-MKC), using two non-invasive ((1)H NMR relaxation experiment and conductometry) and two invasive (spectral shift and partition coefficient of the probe molecule)
Clinical pharmacokinetics of nitrazepam.
L Kangas et al.
Clinical pharmacokinetics, 6(5), 346-366 (1981-09-01)
I Brødsgaard et al.
The American journal of forensic medicine and pathology, 16(2), 151-153 (1995-06-01)
This case report describes two cases of lethal poisoning caused by a combination of advanced chronic disease and an overdose of nitrazepam. In both cases, a relatively small blood concentration of nitrazepam was found postmortem.