Merck
L0380000
Levamisol -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(−)-Tetramisol -hydrochlorid, (S)-(−)-6-Phenyl-2,3,5,6-tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, L(−)-2,3,5,6-Tetrahydro-6-phenylimidazo[2,1-b]thiazol -hydrochlorid, Levamisol -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.75
Beilstein:
4358988
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levamisole
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
228-230 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChIKey
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Levamisole hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Zeigt sowohl immunstimulierende als auch immunsuppressive Wirkungen, abhängig von verschiedenen steuerbaren Faktoren. Sehr wirksam bei der Behandlung von Ascariasis (Hakenwürmer Befall). Nützlich in der Chemotherapie von kolorektalen Karzinomen, möglicherweise aufgrund seiner Stimulation der IL-1 Produktion und direkter Aktivierung von Makrophagen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelly R Magliocca et al.
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 71(3), 487-492 (2013-01-10)
Systemic complications of levamisole-adulterated cocaine (LAC) use have recently been described. The objective of this review is to increase awareness of these manifestations among oral and maxillofacial surgeons. LAC exposure through inhalation, nasal insufflation, or injection can induce cutaneous vasculopathy
M P Myklebust et al.
British journal of cancer, 107(10), 1684-1691 (2012-10-27)
The aim of this study was to investigate the value of the cyclin D1 isoforms D1a and D1b as prognostic factors and their relevance as predictors of response to adjuvant chemotherapy with 5-fluorouracil and levamisole (5-FU/LEV) in colorectal cancer (CRC).
Xingxin Li et al.
Annals of hematology, 92(9), 1239-1247 (2013-04-27)
The appropriate management of patients with moderate aplastic anemia (mAA) remains to be unclear and controversial. A cohort of 118 patients with mAA received a novel immunosuppressive strategy of cyclosporine alternately combined with levamisole (CSA and LMS regimen), which included
Ana Mbokeleng Tsotetsi et al.
Tropical animal health and production, 45(3), 751-761 (2012-10-16)
The present study was conducted to determine the prevalence and distribution of gastrointestinal helminths, to detect the presence of anthelmintic resistance in livestock from small-scale farms and to determine the level of helminthosis awareness among small-scale farmers in Gauteng Province
David S Lindsay et al.
Veterinary parasitology, 196(1-2), 21-23 (2013-03-26)
Decoquinate is a quinolone anticoccidial approved for use in the prevention of intestinal coccidiosis in farm animals. This compound has good activity against Toxoplasma gondii and Neospora caninum in cell cultures. The drug acts on the parasites' mitochondria. The activity