Fortfahren mit
IRMM643
Schwefel-32S -Lösung
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
32S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.97
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
isotopic purity
 32S
manufacturer/tradename
JRC
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
application(s)
general analytical
format
single component solution
mass shift
depleted
SMILES string
[32S]
InChI
1S/S/i1+0
InChI key
NINIDFKCEFEMDL-IGMARMGPSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
IRMM645IRMM644IRMM653
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material, Spike Isotopic Reference Material
description
IRMM®, certified reference material
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
concentration
371.96 μmol/kg±0.57 μmol/kg 32S in 2.8 M HNO3
concentration
326.28 μmol/kg±0.80 μmol/kg 32S in 3.2 M HNO3
concentration
-
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
agency
IRMM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Schwefel-32S -Lösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)