Fortfahren mit
IRMM522A
Kupfer
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 443,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41141805
MDL number:
€ 443,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
format
matrix material
SMILES string
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Application
Copper may be used as a standard reference material in studying the thermal expansion coefficient of different available grades of copper like high purity copper, tough pitch copper and oxygen-free high-conductivity copper using absolute laser interferometric dilatometer.
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF96283547GF02093497GF98849659
Kupfer IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
IRMM522A
Kupfer
Kupfer lump, 6.35 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99998%
GF96283547
Kupfer
Kupfer foil, thickness 0.009 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
GF02093497
Kupfer
Kupfer foil, thickness 0.025 mm, coil width 19 mm, length 2 m
GF98849659
Kupfer
description
IRMM®, certified reference material, 0.1 mm foil
description
lump, 6.35 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99998%
description
foil, thickness 0.009 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.97%
description
foil, thickness 0.025 mm, coil width 19 mm, length 2 m
format
matrix material
format
-
format
-
format
-
grade
certified reference material
grade
-
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
Goodfellow 962-835-47
manufacturer/tradename
Goodfellow 020-934-97
manufacturer/tradename
Goodfellow 988-496-59
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
agency
IRMM®
agency
-
agency
-
agency
-
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.673 μΩ-cm, 20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)