Fortfahren mit
IRMM481
Erdnuss-Test-Material Kit
IRMM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
IRMM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
IRMM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1500557BCR263RIRMM532B
USP
USP
1500557
Erdnussöl
Al-Legierung IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
IRMM532B
Al-Legierung
description
IRMM®, certified reference material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
BCR®, certified reference material
description
IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
neat
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
general analytical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
general analytical
application(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
agency
IRMM®
agency
USP
agency
BCR®
agency
IRMM®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)