Wichtige Dokumente
G0325000
Glybenclamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Chlor-N-[4-(cyclohexylureidosulfonyl)-phenethyl]-2-methoxy-benzamid, Glyburid, N-p-[2-(5-Chlor-2-methoxybenzamido)-ethyl]-benzolsulfonyl-N′-cyclohexylharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glybenclamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)NC3CCCCC3
InChI
1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)
InChIKey
ZNNLBTZKUZBEKO-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)