Wichtige Dokumente
F8048
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Vitriolgrün
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP testing specifications
Dampfdruck
14.6 mmHg ( 25 °C)
Dichte
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?