Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ferrous gluconate
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family ferrous gluconate | API family phytomenadione | API family digitalis | API family levocarnitine |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?