Fortfahren mit
ERMFD101B
Kieselsol
ERM®, certified reference material, 80 nm nominal
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 418,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 418,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR701BCR667BCR481
vibrant-m
ERMFD101B
Kieselsol
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
application(s)
general analytical
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
-
agency
ERM®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kieselsol
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg