Fortfahren mit
ERMBF438B
Mais GVO Standard VCO-1981-5
ERM®, certified reference material, 100% VCO-1981-5
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
storage temp.
2-8°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMBF438EERMBF438DERMBF438A
description
ERM®, certified reference material, 100% VCO-1981-5
description
ERM®, certified reference material, 10% VCO-1981-5
description
ERM®, certified reference material, 1% VCO-1981-5
description
ERM®, certified reference material, 0% VCO-1981-5
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mais GVO Standard VCO-1981-5
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)