Fortfahren mit
ERMBD512
Dunkle Schokolade (Cd, Cu, Mn, Ni)
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 145,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
€ 145,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Trace Elements: Cadmium (Cd), Copper (Cu), Manganese (Mn), Nickel (Ni)
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ERMBB186ERMBB422ERMCA713
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
description
ERM®, certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
cosmetics
food and beverages
application(s)
environmental
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)