Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 145,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
3933180
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
environmental
format
matrix material
SMILES string
C[As+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11AsO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChI key
SPTHHTGLGVZZRH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ERM®, certified reference material | description purum p.a., ≥95.0% (NMR) | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) petroleum |
| format matrix material | format - | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade purum p.a. | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency ERM® | agency - | agency ERM® | agency ERM® |
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?