Fortfahren mit
ERMAC213
PAHs in Toluol
ERM®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
technique(s)
chromatography: suitable
format
multi-component solution
storage temp.
−20°C
Application
PAHs in toluene has been used as a certified reference material for the quantification of semi-volatile organic compounds in air samples using gas chromatography-mass spectrometry analysis (GC–MS).
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4.4 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. この溶液中に何種類のどの化合物が入っていますでしょうか? PAHs分析用の標準を探しています。AfPS GS 2019:01 PAK対応の物を探していますが、 御社で取り扱われているPAHs分析用標準の中で一番組成が近しいものを御教授いただければ幸いです。
    1 answer
    1. ERMAC213 is PAHs in toluene from Joint Research Center. It consists of 2 mL toluene containing 15 PAHs in an ampoule. It has partially overlapping components with AfPS GS 2019:01 specifications. It lacks Benzo[e]pyrene, Phenanthrene, Pyrene, Anthracene, and Fluoranthene. Instead, PAHs by HPLC (P/N# SQC017) could be a better match that only lacks Benzo[e]pyrene and Benzo[j]fluoranthene. Unfortunately, no standard is available for all the components in AfPS GS 2019:01 specifications.
      Link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sial/sqc017