Merck
E2499900
Etofenamat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-amino]-benzoesäure-2-(2-hydroxyethoxy)-ethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.34
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
etofenamate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
InChIKey
XILVEPYQJIOVNB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Etofenamate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Meral Şen et al.
Digestive diseases and sciences, 54(12), 2742-2747 (2009-01-02)
Pain and diaphragmatic dysfunction are the major reasons for postoperative pulmonary complications after upper abdominal surgery. Preoperative administration of analgesics helps to reduce and prevent pain. The objective of this study was first to research the rate of pulmonary complications
G Vanderstraeten et al.
Acta Belgica. Medica physica : organe officiel de la Societe royale belge de medecine physique et de rehabilitation, 13(3), 139-141 (1990-07-01)
In this 60 patient study of sports traumatology due to football injuries, etofenamate gel proved equally effective as oral naproxen on the overall pain scores (65% none to mild pain for etofenamate versus 86% for naproxen; p greater than 0.05).
Action spectrum for etofenamate photoallergic contact dermatitis.
Alastair Kerr et al.
Contact dermatitis, 65(2), 117-118 (2011-07-13)
Contact dermatitis due to etofenamate.
L Guerra et al.
Contact dermatitis, 26(3), 199-199 (1992-03-01)
Allergic and photoallergic contact dermartitis from etofenamate: study of 14 cases.
J J Goday Buján et al.
Contact dermatitis, 61(2), 118-120 (2009-08-27)