Fortfahren mit
E0109000
Enalaprilmaleat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Enalapril -maleat (Salz), (S)-N-[1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-Ala-Pro -maleat (Salz)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.52
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
enalapril
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Enalapril maleate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Ein langzeitwirkender Angiotensin Converting Enzyme-Hemmer.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR12891235300E0110000
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
enalapril
API family
enalapril
API family
enalapril
API family
enalapril
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Enalaprilmaleat
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)