DLW456282
Corning® Supersomes™ SupersomesEnzyme Cytosol Human NAT2 .5mL
About This Item
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)