Merck
DLW356721
Corning® PureCoat Plate 6w Amine 5pac 50cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
6 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)