DLW356396
Corning® BioCoat™ Plate 384w PDL SV Blk/Clr 5pac 50cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
About This Item
Größe
384 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)