DLW354775
Corning® PureCoat™ Plate 24w Carboxyl 5pac 5cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
About This Item
Größe
24 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)