Merck
DLW354719
Corning® PureCoat Plate 384w Amine Blk/Clr 5pac 5cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Größe
384 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)