Merck
DLW354451
Corning® BioCoat Dish 100mm Fibronectin 5pac 10cas
Synonym(e):
plastic cell culture dish
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)