DLW353015
Corning® Gentest™ Plate 96w PAMPA Precoated 5cas
Synonym(e):
plastic coated cell culture plate
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122107
Empfohlene Produkte
Größe
6 wells
Eignung
suitable for (cell culture)
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gentest is a trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)