D4285
(±)-Dropropizin
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
OCC(O)CN1CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2
InChIKey
PTVWPYVOOKLBCG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)