Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 939,00 |
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
storage temp.
2-8°C
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ASTM D 2699 (98) | description ASTM D 2700 (86.9) | description ISO 5165, EN (61715) | description ASTM D 3242 (0.0021 mg KOH/g) |
| format mixture | format neat | format mixture | format mixture |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) petroleum | application(s) cleaning products |
| manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
68.0 °F
flash_point_c
20 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
86290-81-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?