Wichtige Dokumente
CRM10006M
Klebsiella aerogenes (früher Enterobacter aerogenes) NCTC 10006 Lenticule® discs
500-50000 CFU, suitable for microbiology, certified reference material, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Microbiological standards, Certified reference material, K. aerogenes NCTC 10006 Lenticule®
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Agentur
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Form
disc (hydrosoluble)
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 10 discs
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
−20°C
Eignung
Enterobacter spp.
Klebsiella aerogenes
Klebsiella spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ready-to-use at convenient CFU ranges
- No dilution required
- Quick rehydration in 10 minutes
- At least 16 months of shelf life in standard -20 °C freezer
- Complete with comprehensive certificate of analysis
- No maintenance of stock cultures
- No recovery time or pre-enrichment step necessary
- Robust, efficient, and reliable
- Easy-to-use
- Cost-effective
Sonstige Hinweise
Other cell culture collections: ·
- DSM 30053
- ATCC® 13048
- CECT 684
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Entdecken Sie zertifizierte Referenzmaterialien zum Thema Mikrobiologie: VITROIDS™, LENTICULE®-Scheiben von Millipore®. Ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Cannabistests. Bestellen Sie noch heute!
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.