Yes, 12800 μmhos/cm equals to 12800 ?S/cm equals to 12.8 mS/cm.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
General description
This whole volume certified reference material (CRM) is produced and certified according to ISO 17034 and ISO/IEC 17025. The specific conductance value of 12800.0 ± 54 µmhos/ cm is determined using SI and higher order standards from NIST.
All information regarding the use of this CRM including traceability, homogeneity, uncertainty and safety is documented in the certificate of analysis (CoA).
This whole volume sample is delivered in 500 mL HDPE bottle.
All information regarding the use of this CRM including traceability, homogeneity, uncertainty and safety is documented in the certificate of analysis (CoA).
This whole volume sample is delivered in 500 mL HDPE bottle.
Application
CRMfor conductivity meter calibration.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is 12800 μmhos/cm the same as 12.8 mS/cm?