Fortfahren mit
C5901
Codeine monohydrate
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO3 · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.38
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EPA 1694
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@H](C2)[C@@]3([H])[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(OC)=C5O[C@@]4([H])[C@@H](O)C=C3.O
InChI
1S/C18H21NO3.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,13-,17-,18-;/m0./s1
InChI key
WRRSFOZOETZUPG-FFHNEAJVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Codeine monohydrate has been used as a standard in the quantitative analysis of codeine by using different types of protein assays like biuret, bicinchoninic acid (BCA), coomassie brilliant blue (CBB) , pyrogallol red–molybdate (PRM) assay, Lowry assay and benzethonium chloride (BEC) assay, while relating the effective response of the drug with the type of assay.
Biochem/physiol Actions
Weak narcotic analgesic, perhaps due to conversion to morphine, with minimal hypnotic properties; potent antitussive
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)