Fortfahren mit
C0650000
Cefadroxil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cefadroxil Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O5S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
381.40
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cefadroxil
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
S1[C@H]2N(C(=C(C1)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.O
InChI
1S/C16H17N3O5S.H2O/c1-7-6-25-15-11(14(22)19(15)12(7)16(23)24)18-13(21)10(17)8-2-4-9(20)5-3-8;/h2-5,10-11,15,20H,6,17H2,1H3,(H,18,21)(H,23,24);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChI key
NBFNMSULHIODTC-CYJZLJNKSA-N
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Cefadroxil EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR3579BP7841097104
vibrant-m
C0650000
Cefadroxil
vibrant-m
BP784
Cefadroxil
USP
USP
1097104
Cefadroxil
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
API family
cefadroxil
API family
-
API family
cefadroxil
API family
cefadroxil
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cefadroxil
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)