Wichtige Dokumente
C0470000
Carbocistein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
S-Carboxymethyl-L-cystein, 3-Carboxymethylthio-L-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbocisteine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4S/c6-3(5(9)10)1-11-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChIKey
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)