Fortfahren mit
C0350000
Calciumoxalat Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Oxalsäure Calciumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(COO)2Ca · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3757668
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Ca++].[H]O[H].[O-]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.Ca.H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;1H2/q;+2;/p-2
InChI key
LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
General description
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Application
Calcium oxalate monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
208159451711229539
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
ReagentPlus®, 99.9% trace metals basis
description
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
description
99.995% trace metals basis
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
application(s)
battery manufacturing
format
neat
format
-
format
-
format
-
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Since the properties and morphology of crystals may differ depending on the production process, could you please provide me with information about the process and the ingredients you mixed so that I can check if the product is suitable for my research;
    1 answer
    1. This is a product of the European Pharmacopoeia. This item is intended for use as an analytical standard only. Any raw material and production/manufacturing information related to this product is not shared by the supplier.