Fortfahren mit
BX16331
Buffer pH 10.0 Blue
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 500 mL
application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
format
mixture
storage temp.
15-25°C
General description
This certified reference material (CRM) is produced in accordance with ISO 17034 and characterized in accordance with ISO/IEC 17025. This CRM is traceable to SI and higher-order standards from NIST through a continuous chain of comparisons. It is prepared using qualified and calibrated balances that comply with ISO 17025 requirements.
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
The pH 10.0 Blue buffer reference standard is suitable for:
  • Calibration of pH meters and electrodes
  • Quality control of pH measurements
  • Analytical method development and validation
Features and Benefits
  • Solution that is stable, ready to use, and have long minimumshelf life
  • Available in asealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied witha certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Precise pHcontrol with this solution, ensuring accuracy in experiments
  • Reliable andreproducible results for consistent outcome
Packaging
500 ml in Plastic bottle, 4L, 20L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Buffer pH 10.0 Blue
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1303-96-4
CAS No.
1303-96-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)