BP1087
Ticarcillin-Mononatrium
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ticarcillin
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)