Fortfahren mit
BI-NAH1-1
Biotin Natural Ara h 1 (Arachis hypogaea allergen 1)
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.270,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 1.270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
assay
>95%
mol wt
64.5 kDa (monomer)
packaging
pkg of 250 μg
manufacturer/tradename
InBio
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Blanched peanut, crushed (Runner cultivar)
Formulation: Preservative-free and carrier-free in phosphate buffered saline, pH 7.4. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: From delipidated peanut extract by affinity chromatography. Purity on silver stained SDS-PAGE >95%.
Note:
(1) Upper band is Ara h 1 trimer.
(2) Two minor bands below the monomer are Ara h 1 fragments 3.
(3) Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Disclaimer
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)