Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 178,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
certified reference material
agency
BCR®
manufacturer/tradename
JRC
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description BCR®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material | description ERM®, certified reference material |
| format matrix material | format matrix material | format matrix material | format matrix material |
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC | manufacturer/tradename JRC |
| agency BCR® | agency ERM® | agency ERM® | agency ERM® |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?