Fortfahren mit
BCR352
ZnAl4 (Spurenelemente)
BCR®, certified reference material, disc
Synonym(e):
Aluminium-Zink-Legierung, Zink-Aluminium-Legierung Zn mit 4% Al
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
agency
BCR®
form
disc
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
format
matrix material
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BCR351BCR354BCR355
description
BCR®, certified reference material, disc
description
BCR®, certified reference material, disc
description
BCR®, certified reference material, disc
description
BCR®, certified reference material, disc
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
form
disc
form
disc
form
disc
form
disc
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
manufacturer/tradename
JRC
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
agency
BCR®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZnAl4 (Spurenelemente)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)