Merck
BCR059B
Ti 6Al 4VLegierung (O)
BCR®, certified reference material, cubes (0.2 g)
Synonym(e):
Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung, Sauerstoff in Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung, Titan-Aluminium-Vanadium-Legierung Ti mit 6% Al und 4% V
Größe auswählen
5 G
€ 246,00
€ 246,00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 246,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 246,00
Voraussichtliches Versanddatum18. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
cubes (0.2 g)
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
SMILES String
[Al].[Ti].[V]
InChI
1S/Al.Ti.V
InChIKey
GDAKJZDZIXHMSC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified for the mass fractions of nitrogen and oxygen.
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR059B
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)