Fortfahren mit
BCR033
Superphosphat (verschiedene Parameter)
BCR®, certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116107
grade
certified reference material
agency
BCR®
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
Analysis Note
For more information please see:
BCR033
Legal Information
BCR is a registered trademark of European Commission