Wichtige Dokumente
B1152000
Bromperidol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[4-(4-Bromphenyl)-4-hydroxy-1-piperidinyl]-1-(4-fluorphenyl)-1-butanon, R 11333
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bromperidol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC(C=C1)=CC=C1C(CC2)(O)CCN2CCCC(C3=CC=C(F)C=C3)=O
InChI
1S/C21H23BrFNO2/c22-18-7-5-17(6-8-18)21(26)11-14-24(15-12-21)13-1-2-20(25)16-3-9-19(23)10-4-16/h3-10,26H,1-2,11-15H2
InChIKey
RKLNONIVDFXQRX-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)