Wichtige Dokumente
96455
Zink
coating quality, 99.999%, sticks
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
coating quality
Dampfdruck
1 mmHg ( 487 °C)
Assay
99.999%
Form
sticks
Hersteller/Markenname
Umicore Materials AG
Widerstandsfähigkeit
5.8 μΩ-cm, 20°C
Durchmesser
8 mm
bp
907 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
420 °C (lit.)
Dichte
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChIKey
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)