Fortfahren mit
96153
Bis(4-chlorphenyl)sulfon
reference material
Synonym(e):
BPFE, 4,4′-Dichlor-diphenylsulfon, 4-Chlorophenylsulfon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(ClC6H4)2SO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.16
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2052955
MDL number:
grade
reference material
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
bp
250 °C/10 mmHg (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
SMILES string
Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C12H8Cl2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
GPAPPPVRLPGFEQ-UHFFFAOYSA-N
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-chlorphenyl)sulfon
pictograms
Exclamation markEnvironment
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
80-07-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)