94187
Synonym(e):
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,22,27-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-säure-δ-lacton, 27-Hydroxywithanolid B, Baimantuoluosid C-Aglykon
PHL80422
12-Deoxywithastramonolid
phyproof® Reference Substance
Eigenschaften
analytical standard
100
≥95.0% (HPLC)
limited shelf life, expiry date on the label
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
food and beverages
neat
O=C1[C@@]2(C)[C@]([C@@H](O3)[C@@H]3[C@]4([H])[C@]2([H])CC[C@@]5(C)[C@@]4([H])CC[C@@]5([C@H](C)[C@@]6([H])CC(C)=C(CO)C(O6)=O)[H])(O)CC=C1
1S/C28H38O6/c1-14-12-20(33-25(31)16(14)13-29)15(2)17-7-8-18-22-19(9-11-26(17,18)3)27(4)21(30)6-5-10-28(27,32)24-23(22)34-24/h5-6,15,17-20,22-24,29,32H,7-13H2,1-4H3/t15-,17+,18-,19-,20+,22-,23-,24-,26+,27-,28-/m0/s1
AWVMHXZWAKRDGG-MEBIVHGNSA-N
Beschreibung
Explore all of our products under 12-Deoxywithastramonolid
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Die passende Version wird nicht angezeigt?