Fortfahren mit
94145
7α-Hydroxy-4-cholesten-3-on-25,26,26,26,27,27,27-d7
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
7α-Hydroxycholest-4-en-3-on-d7
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27D7H37O2
Molekulargewicht:
407.68
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CCCC(C([2H])([2H])[2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=C1
InChI key
IOIZWEJGGCZDOL-CTNVFXSSSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)