Fortfahren mit
93770
Tuerk -Lösung
suitable for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,30
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
MDL number:
€ 29,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
Quality Segment
refractive index
n20/D 1.334
suitability
suitable for microscopy
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MG1LI1161
description
suitable for microscopy
description
-
description
-
suitability
suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
liquid
form
solution
form
-
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
refractive index
n20/D 1.334
refractive index
-
refractive index
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
548-62-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)