Wichtige Dokumente
93574
4-Methylaminoantipyrin Monohydrat
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(methylamino)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-on Monohydrat, N-Methylamino-phenazon Monohydrat, Noramidopyrin Monohydrat, Noraminopyrin Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Assay
≥95.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
7.65% water (theory, monohydrate)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C1C(NC)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2.O
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)