Fortfahren mit
InChI
1S/C12H17N5O3S/c1-16(2)21(18,19)10-4-3-9(11-12(10)15-20-14-11)17-7-5-13-6-8-17/h3-4,13H,5-8H2,1-2H3
SMILES string
CN(C)S(=O)(=O)c1ccc(N2CCNCC2)c3nonc13
InChI key
XFQLOSBBYVMBGT-UHFFFAOYSA-N
assay
≥99.0% (HPLC), ≥99.0%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
fluorescence
λex 408 nm; λem 585 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
suitability
suitable for fluorescence
Quality Level
General description
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?